N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953035-1G OR953035-5G
APOSOR953035-1GEA 184 EUR
APOSOR953035-1G APOSOR953035-5G
N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine
Formule: C₁₀H₁₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11204739
CAS nummer: 165741-71-9