6-Aminoquinazoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953083-100MG
OR953083-1G
OR953083-250MG
APOSOR953083-100MGEA
146
EUR
APOSOR953083-100MG
APOSOR953083-1G
APOSOR953083-250MG
6-Aminoquinazoline 95%
6-Aminoquinazoline
Formule:
C₈H₇N₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD10697883 CAS nummer: 101421-72-1 |