Methyl 2-(2-pyrimidyl)acetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953099-1G OR953099-250MG
APOSOR953099-1GEA 65.8 EUR
APOSOR953099-1G APOSOR953099-250MG
Methyl 2-(2-pyrimidyl)acetate 98%
Methyl 2-(2-pyrimidyl)acetate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12198887
CAS nummer: 60561-50-4