Methyl 5-(methylthio)nicotinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953103-1G OR953103-250MG
APOSOR953103-1GEA 438 EUR
APOSOR953103-1G APOSOR953103-250MG
Methyl 5-(methylthio)nicotinate 95%
Methyl 5-(methylthio)nicotinate
Formule: C₈H₉NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18070989
CAS nummer: 74470-43-2