3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
OR953111-1G OR953111-5G
APOSOR953111-1GEA 170 EUR
APOSOR953111-1G APOSOR953111-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204.268 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09030500
CAS nummer: 628325-62-2