2-[2-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953116-1G OR953116-250MG
APOSOR953116-1GEA 636 EUR
APOSOR953116-1G APOSOR953116-250MG
2-[2-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
2-[2-(Methylthio)phenoxy]ethylamine
Formule: C₉H₁₃NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17171366
CAS nummer: 72955-86-3