Methyl 4-methyl-2-oxopentanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953120-1G OR953120-250MG
APOSOR953120-1GEA 438 EUR
APOSOR953120-1G APOSOR953120-250MG
Methyl 4-methyl-2-oxopentanoate 95%
Methyl 4-methyl-2-oxopentanoate
Formule: C₇H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11035886
CAS nummer: 3682-43-7