3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953129-10G OR953129-1G OR953129-5G
APOSOR953129-10GEA 1010 EUR
APOSOR953129-10G APOSOR953129-1G APOSOR953129-5G
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde 98%
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₅ClOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00489051
CAS nummer: 14006-54-3