2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953177-1G OR953177-250MG OR953177-5G
APOSOR953177-1GEA 67.2 EUR
APOSOR953177-1G APOSOR953177-250MG APOSOR953177-5G
2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine 95%
2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine
Formule: C₉H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09802325
CAS nummer: 58088-72-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III