(S)-b-Amino-cyclohexanepropanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953185-1G OR953185-250MG OR953185-500MG
APOSOR953185-1GEA 723 EUR
APOSOR953185-1G APOSOR953185-250MG APOSOR953185-500MG
(S)-b-Amino-cyclohexanepropanol 97%
(S)-b-Amino-cyclohexanepropanol
Formule: C₉H₁₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191731
CAS nummer: 131288-67-0