Ethyl 1-aminopyrrole-2-carboxylate hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953189-1G OR953189-250MG
APOSOR953189-1GEA 636 EUR
APOSOR953189-1G APOSOR953189-250MG
Ethyl 1-aminopyrrole-2-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl 1-aminopyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₀N₂O₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12068436
CAS nummer: 1159825-10-1