1-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953218-1G OR953218-250MG
APOSOR953218-1GEA 210 EUR
APOSOR953218-1G APOSOR953218-250MG
1-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine 95%
1-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
Formule: C₈H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06637477
CAS nummer: 60289-68-1