Ethyl 2-(2-chlorophenyl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953222-100G OR953222-25G
APOSOR953222-100GEA 0 EUR
APOSOR953222-100G APOSOR953222-25G
Ethyl 2-(2-chlorophenyl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-chlorophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264019
CAS nummer: 40061-54-9