Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR953223-1G OR953223-250MG
APOSOR953223-1GEA 840 EUR
APOSOR953223-1G APOSOR953223-250MG
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride 95%
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07285352
CAS nummer: 1049782-92-4