Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953240-1G OR953240-5G
APOSOR953240-1GEA 191 EUR
APOSOR953240-1G APOSOR953240-5G
Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10698624
CAS nummer: 1060815-23-7