2-(4-Pyridyl)propan-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953315-100MG OR953315-1G OR953315-250MG
APOSOR953315-100MGEA 184 EUR
APOSOR953315-100MG APOSOR953315-1G APOSOR953315-250MG
2-(4-Pyridyl)propan-2-amine 95%
2-(4-Pyridyl)propan-2-amine
Formule: C₈H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08729286
CAS nummer: 566155-76-8