Ethyl-2-tetrahydrofurfuroyl-acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953328-1G OR953328-5G
APOSOR953328-1GEA 58.4 EUR
APOSOR953328-1G APOSOR953328-5G
Ethyl-2-tetrahydrofurfuroyl-acetate 95%
Ethyl-2-tetrahydrofurfuroyl-acetate
Formule: C₉H₁₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410652
CAS nummer: 887411-85-0