2-Amino-3-phenylpropanenitrile hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953337-1G OR953337-250MG
APOSOR953337-1GEA 607 EUR
APOSOR953337-1G APOSOR953337-250MG
2-Amino-3-phenylpropanenitrile hydrochloride 95%
2-Amino-3-phenylpropanenitrile hydrochloride
Formule: C₉H₁₀N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082676
CAS nummer: 93554-83-7