1-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953341-25G OR953341-5G
APOSOR953341-25GEA 314 EUR
APOSOR953341-25G APOSOR953341-5G
1-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
1-(3-Methoxyphenyl)ethanol
Formule: C₉H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021866
CAS nummer: 23308-82-9