6-Methylpyridazine-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953409-1G OR953409-250MG
APOSOR953409-1GEA 351 EUR
APOSOR953409-1G APOSOR953409-250MG
6-Methylpyridazine-3-carboxylic acid 95%
6-Methylpyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834366
CAS nummer: 64210-60-2