4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR953416-1G OR953416-5G
APOSOR953416-1GEA 64.3 EUR
APOSOR953416-1G APOSOR953416-5G
4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride 96%
4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₈Cl₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09952390
CAS nummer: 1633-84-7
UN: 3265
ADR: 8,III