2-(Cyclohexyloxy)ethylamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953493-1G OR953493-250MG
APOSOR953493-1GEA 330 EUR
APOSOR953493-1G APOSOR953493-250MG
2-(Cyclohexyloxy)ethylamine hydrochloride 95%
2-(Cyclohexyloxy)ethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₇NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12913027
CAS nummer: 1193387-70-0