6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953510-1G OR953510-250MG
APOSOR953510-1GEA 131 EUR
APOSOR953510-1G APOSOR953510-250MG
6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-amine 98%
6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-amine
Formule: C₇H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07643211
CAS nummer: 76958-07-1