Ethyl 2-(4-hydroxypyrimidin-5-yl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953529-1G OR953529-250MG
APOSOR953529-1GEA 144 EUR
APOSOR953529-1G APOSOR953529-250MG
Ethyl 2-(4-hydroxypyrimidin-5-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(4-hydroxypyrimidin-5-yl)acetate
Formule: C₈H₁₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11656636
CAS nummer: 6214-46-6