(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953586-1G OR953586-250MG OR953586-5G
APOSOR953586-1GEA 117 EUR
APOSOR953586-1G APOSOR953586-250MG APOSOR953586-5G
(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile 95%
(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128130
CAS nummer: 14714-50-2