N-Cyclopropyl-4-nitrobenzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953594-1G OR953594-5G
APOSOR953594-1GEA 122 EUR
APOSOR953594-1G APOSOR953594-5G
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzylamine 95%
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzylamine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07409347
CAS nummer: 892579-09-8