N-(2-Amino-1,1-dimethylethyl)-n,n-dimethylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953600-1G OR953600-250MG
APOSOR953600-1GEA 366 EUR
APOSOR953600-1G APOSOR953600-250MG
N-(2-Amino-1,1-dimethylethyl)-n,n-dimethylamine 98%
N-(2-Amino-1,1-dimethylethyl)-n,n-dimethylamine
Formule: C₆H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05201592
CAS nummer: 76936-44-2