Methyl 2-furoylacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953640-1G OR953640-5G
APOSOR953640-1GEA 95 EUR
APOSOR953640-1G APOSOR953640-5G
Methyl 2-furoylacetate 95%
Methyl 2-furoylacetate
Formule: C₈H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424758
CAS nummer: 615-06-5