2-(5-Oxazolyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR953704-1G OR953704-250MG
APOSOR953704-1GEA 285 EUR
APOSOR953704-1G APOSOR953704-250MG
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid 95%
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18375277
CAS nummer: 169508-94-5