2-Thienyl-carbamic acid ethyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953708-1G OR953708-250MG
APOSOR953708-1GEA 811 EUR
APOSOR953708-1G APOSOR953708-250MG
2-Thienyl-carbamic acid ethyl ester 95%
2-Thienyl-carbamic acid ethyl ester
Formule: C₇H₉NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568164
CAS nummer: 105995-16-2