1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953788-25G OR953788-5G
APOSOR953788-25GEA 524 EUR
APOSOR953788-25G APOSOR953788-5G
1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 95%
1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12198854
CAS nummer: 854184-18-2