(E)-3-(Quinolin-2-yl)acrylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953796-1G OR953796-250MG OR953796-5G
APOSOR953796-1GEA 308 EUR
APOSOR953796-1G APOSOR953796-250MG APOSOR953796-5G
(E)-3-(Quinolin-2-yl)acrylic acid 96%
(E)-3-(Quinolin-2-yl)acrylic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00182035
CAS nummer: 81124-50-7