Indole-7-carboxylic acid ethyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 1H-indole-7-carboxylate
OR953799-1G OR953799-5G
APOSOR953799-1GEA 179 EUR
APOSOR953799-1G APOSOR953799-5G
Indole-7-carboxylic acid ethyl ester 95%
Indole-7-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00238711
CAS nummer: 205873-58-1