3-(2-Thienyl)-1-propanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(Thiophen-2-yl)propan-1-ol
OR953826-1G OR953826-5G
APOSOR953826-1GEA 83.3 EUR
APOSOR953826-1G APOSOR953826-5G
3-(2-Thienyl)-1-propanol 95%
3-(2-Thienyl)-1-propanol
Formule: C₇H₁₀OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09927267
CAS nummer: 19498-72-7