2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953835-1G OR953835-250MG OR953835-5G
APOSOR953835-1GEA 104 EUR
APOSOR953835-1G APOSOR953835-250MG APOSOR953835-5G
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formule: C₇H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01830401
CAS nummer: 2199-63-5