4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953894-1G OR953894-5G
APOSOR953894-1GEA 169 EUR
APOSOR953894-1G APOSOR953894-5G
4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₆H₇ClN₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07852062
CAS nummer: 129865-54-9