2-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953908-1G OR953908-250MG
APOSOR953908-1GEA 577 EUR
APOSOR953908-1G APOSOR953908-250MG
2-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
2-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02708012
CAS nummer: 131773-23-4