Methyl 3-amino-5-methoxybenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953964-1G OR953964-250MG OR953964-5G
APOSOR953964-1GEA 101 EUR
APOSOR953964-1G APOSOR953964-250MG APOSOR953964-5G
Methyl 3-amino-5-methoxybenzoate 95%
Methyl 3-amino-5-methoxybenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09263221
CAS nummer: 217314-47-1