4-[(Methylsulphanyl)methyl]benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954025-1G OR954025-250MG
APOSOR954025-1GEA 438 EUR
APOSOR954025-1G APOSOR954025-250MG
4-[(Methylsulphanyl)methyl]benzoic acid 98%
4-[(Methylsulphanyl)methyl]benzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₂S
MW: 182.24 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06373463
CAS nummer: 67003-48-9