1-Methoxy-prop-2-yl isothiocyanate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954044-1G OR954044-250MG OR954044-5G
APOSOR954044-1GEA 220 EUR
APOSOR954044-1G APOSOR954044-250MG APOSOR954044-5G
1-Methoxy-prop-2-yl isothiocyanate 95%
1-Methoxy-prop-2-yl isothiocyanate
Formule: C₅H₉NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093788
CAS nummer: 362601-74-9