1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954061-25G OR954061-5G
APOSOR954061-25GEA 468 EUR
APOSOR954061-25G APOSOR954061-5G
1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 98%
1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12198855
CAS nummer: 90642-63-0