Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954112-1G OR954112-250MG
APOSOR954112-1GEA 701 EUR
APOSOR954112-1G APOSOR954112-250MG
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formule: C₁₀H₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20261465
CAS nummer: 32767-46-7