Methyl 5-hydroxy-pyrazole-3-carboxylate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954158-1G OR954158-5G
APOSOR954158-1GEA 31.8 EUR
APOSOR954158-1G APOSOR954158-5G
Methyl 5-hydroxy-pyrazole-3-carboxylate 96%
Methyl 5-hydroxy-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₅H₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878841
CAS nummer: 1018446-60-0