2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR954175-100MG OR954175-250MG
APOSOR954175-100MGEA 54.1 EUR
APOSOR954175-100MG APOSOR954175-250MG
2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde 97%
2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde
Formule: C₇H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09910248
CAS nummer: 790696-96-7