6-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954203-1G OR954203-250MG
APOSOR954203-1GEA 854 EUR
APOSOR954203-1G APOSOR954203-250MG
6-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formule: C₆H₆ClN₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18793420
CAS nummer: 5413-96-7