4-Chloro-1,6-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954217-1G OR954217-250MG
APOSOR954217-1GEA 435 EUR
APOSOR954217-1G APOSOR954217-250MG
4-Chloro-1,6-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 95%
4-Chloro-1,6-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formule: C₇H₇ClN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09863156
CAS nummer: 98550-75-5