1-Butyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954261-1G OR954261-25G OR954261-5G
APOSOR954261-1GEA 146 EUR
APOSOR954261-1G APOSOR954261-25G APOSOR954261-5G
1-Butyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Butyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formule: C₁₂H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22549339
CAS nummer: 1403483-90-8