4-Bromo-1-methanesulphonyl-2-methylbenzene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR954273-1G OR954273-5G
APOSOR954273-1GEA 90.6 EUR
APOSOR954273-1G APOSOR954273-5G
4-Bromo-1-methanesulphonyl-2-methylbenzene 96%
4-Bromo-1-methanesulphonyl-2-methylbenzene
Formule: C₈H₉BrO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22549347
CAS nummer: 99768-21-5