5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954277-1G OR954277-5G
APOSOR954277-1GEA 169 EUR
APOSOR954277-1G APOSOR954277-5G
5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile 96%
5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₉H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22586697
CAS nummer: 1415819-87-2