1-Ethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954285-1G OR954285-5G
APOSOR954285-1GEA 184 EUR
APOSOR954285-1G APOSOR954285-5G
1-Ethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 96%
1-Ethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formule: C₁₀H₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827521
CAS nummer: 1120244-47-4